Documenti fondamentali
480215
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with phenol (1:1)
Sinonimo/i:
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene phenol salt, DBU phenol salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Densità
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C6H6O/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-8H2;1-5,7H
MFYNHXMPPRNECN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Gelling catalyst for foams, coatings and adhesives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)