Documenti fondamentali
480185
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(SO2Cl)(F)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO4S/c8-4-2-5(10)6(15(9,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
QOPIIRYHSQOQRN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid is an aryl fluorinated building block used in organic synthesis. It participates in the synthesis of N-alkylated 4-substituted methylsulfonylanthranilic acid derivatives.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aminobenzoic acid diuretics. 8. 3,4-Disubstituted 5-methylsulfonylbenzoic acids and related compounds.
Feit PW and Nielsen OBT.
Journal of Medicinal Chemistry, 19(3), 402-406 (1976)