Documenti fondamentali
479861
Sigma-Aldrich
2,4-Hexadiene, mixture of isomers
technical grade, 90%
Scegli un formato
1 G
63,10 €
5 G
145,00 €
10 G
144,50 €
63,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
63,10 €
5 G
145,00 €
10 G
144,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impurezze
10% positional double bond isomers
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Densità
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
APPOKADJQUIAHP-GGWOSOGESA-N
Descrizione generale
2,4-Hexadiene, mixture of isomers, is a conjugated diene. The interaction between palladium chloride and 2,4-hexadiene has been reported to proceed in a stereospecific manner.[1] The photodissociation spectra of 2,4-hexadiene isomers have been recorded.[2] The polymers obtained by the polymerization of 2,4-hexadiene isomers are reported to have the trans-1,4 structure.[3]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
7.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
The stereospecific addition of dienes to palladium chloride.
Lukas J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 47(1), 153-163 (1973)
Photodissociation spectroscopy of hexadiene radical ions: structural rearrangements in the gas-phase ions.
Benz RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(7), 1799-1802 (1981)
The Polymerization of 2,4-Hexadiene. III. Cationic Polymerizability of 2,4-Hexadiene Isomers.
Kamachi M, et al.
Polymer Journal, 1(5), 499-504 (1970)