Documenti fondamentali
479594
Sigma-Aldrich
Boc-D-phenylalaninol
98%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenyl-1-propanol, (R)-2-(Boc-amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalaninol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.32
Beilstein:
4686134
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]23/D +24°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m1/s1
LDKDMDVMMCXTMO-GFCCVEGCSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)