Documenti fondamentali
47946
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoleu-OH
≥96.0%
Sinonimo/i:
(S)-3-(Fmoc-amino)-5-methylhexanoic acid, Fmoc-L-β-homoleucine
Scegli un formato
1 G
479,00 €
479,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
479,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.44
Beilstein:
7723942
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
479,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥96.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-15(12-21(24)25)23-22(26)27-13-20-18-9-5-3-7-16(18)17-8-4-6-10-19(17)20/h3-10,14-15,20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
YLVSABQQLLRFIJ-HNNXBMFYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)