Documenti fondamentali
478997
Sigma-Aldrich
Methyl 3-isocyanatobenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
OCNC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 478997, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-3-2-4-8(5-7)10-6-11/h2-5H,1H3
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 3-isocyanatobenzoate, also known as 3-(methoxycarbonyl)phenyl isocyanate, is an aryl isocyanate.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)