Documenti fondamentali
478547
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CH3)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. ebollizione
240 °C (lit.)
Punto di fusione
25-26 °C (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(C)cc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7-3-4-9(12-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate is an aryl isocyanate.
Applicazioni
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate may be used in the synthesis of 9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl-2-methoxy-5-methylphenylcarbamate, a precursor to develop σ2 receptor ligands.[1]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wenhua Chu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(3), 1222-1231 (2009-01-03)
A series of N-substituted 9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3alpha-yl phenylcarbamate analogs were synthesized. Among them, WC-26 and WC-59 were identified as the most potent sigma(2) receptor ligands (K(i)=2.58 and 0.82 nM, respectively) with high selectivity against sigma(1) (K(i) of sigma(1)/sigma(2) ratio=557 and 2087, respectively).