Documenti fondamentali
47837
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoglu(OtBu)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Fmoc-amino)adipic acid 6-tert-butyl ester, Fmoc-L-β-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H29NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.50
Beilstein:
8019724
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-23(29)13-12-16(14-22(27)28)26-24(30)31-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,27,28)/t16-/m0/s1
XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)