478261
5-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. ebollizione
115 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
XEMUTFNBAICJEO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- N-(5-chloro-2-methyphenyl)-N′-(1-methylethyl)-thiourea
- N-(5-chloro-2-methyphenyl)-N′-(1-methylethyl)-urea
- 5-chloro-2-methylphenylcarbamoylated cyclodextrin (CD) chiral stationary phase (CSP)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?