Documenti
47678
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-O-benzyl-L-serine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H23NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.45
Beilstein:
3573590
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D +24±2°, c = 1% in ethyl acetate
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](COCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO5/c27-24(28)23(16-30-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)31-15-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
DYBDGLCDMLNEMJ-QHCPKHFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3