Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 ft | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 213,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiavg. diam.
25 mm , when full
avg. flat width
40 mm (1.6 in.)
capacity
~150 mL/ft
pore size
14000 MWCO, 99.99% retention
General description
Retains >99% of cytochrome c (M.W. 14,000) in solution over a 10-hour period.
Packaging
Supplied in rolls, dry
Preparation Note
Removal of glycerol included as a humectant can be accomplished by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 14,000 or greater.
Analysis Note
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts; washing instructions are included.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| avg. flat width 40 mm (1.6 in.) | avg. flat width 23 mm (0.9 in.) | avg. flat width 10 mm (0.4 in.) | avg. flat width 32 mm (1.3 in.) |
| capacity ~150 mL/ft | capacity ~50 mL/ft | capacity ~10 mL/ft | capacity ~100 mL/ft |
| pore size 12400 MWCO, 99.99% retention | pore size 14000 MWCO, 99.99% retention | pore size - | pore size 12400 MWCO, 99.99% retention |
| avg. diam. 25 mm , when full | avg. diam. 15 mm , when full | avg. diam. 6 mm , when full | avg. diam. 20 mm , when full |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?