Documenti fondamentali
47595
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sar-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-N-methylglycine, Fmoc-sarcosine
Scegli un formato
5 G
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
108,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.33
Beilstein:
6660958
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO4/c1-19(10-17(20)21)18(22)23-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
ZHKQIADIIYMFOZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Fmoc-1-Nal-OH ≥98.0%
Sigma-Aldrich
47433
Fmoc-1-Nal-OH
Fmoc-Gly-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52001
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-Pro-OH ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47636
Fmoc-Pro-OH
Tatsuhiko Kondo et al.
Plant & cell physiology, 52(1), 30-36 (2010-10-12)
CLAVATA3 (CLV3) is a plant peptide hormone in which the proline residues are post-translationally hydroxylated and glycosylated. CLV3 plays a key role in controlling the stem cell mass in the shoot meristem of Arabidopsis thaliana. In a previous report, we
Ewa Radzikowska et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(1), 269-276 (2014-11-05)
Chimeric oligonucleotides containing phosphodiester and phosphorothioate linkages have been obtained using the solid phase synthesis. The oligonucleotide parts possessing natural internucleotide phosphate bonds were assembled using commercially available nucleoside 3'-O-(2-cyanoethyl-N,N-diisopropylamino)phosphoramidites 7 whereas the phosphorothioate segment was built using nucleoside 3'-O-(2-thio-1,3,2-oxathiaphospholanes)