Documenti fondamentali
475823
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate glycerolate diacrylate
technical grade, glycerol/phenol 1, PO/phenol 1
About This Item
Formula condensata:
[H2C=CHCO2CH2CH(OH)CH2OCH(CH3)CH2OC6H4-4-]2C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
600.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Grado
technical grade
contiene
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Composizione
glycerol/phenol, 1
PO/phenol, 1
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
Stringa SMILE
CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(C)OCC(O)COC(=O)C=C)cc2)OCC(O)COC(=O)C=C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)