475505
mono-Ethyl succinate
90%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
248 °C (lit.)
Densità
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
LOLKAJARZKDJTD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3