Documenti
475130
Sigma-Aldrich
Lithium acetylide, ethylenediamine complex
25 wt. % slurry in toluene
About This Item
Formula condensata:
LiC≡CH · NH2CH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.07
Beilstein:
3593824
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
25 wt. % slurry in toluene
P. eboll.
110.6 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li]C#C.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H.Li/c3-1-2-4;1-2;/h1-4H2;1H;
QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
7.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter