Key Documents
474886
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CF3)NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.57 (lit.)
P. eboll.
239 °C (lit.)
Densità
1.447 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H3ClF3NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
KHTMKXDMVYHDSY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate is an organic building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point (512.15K) has been reported to be 45.053kjoule/mol.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)