474835
2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.598 (lit.)
P. eboll.
46-48 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
ABGGPKIFVAIRGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- N-(2,4-difluorophenyl)-2-(4-(phenylsulfonyl)benzoyl)hydrazinecarbothioamide
- 2-(4-(4-chlorophenylsulfonyl)benzoyl)-N-(2,4-difluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
- 2-(4-(4-bromophenylsulfonyl)benzoyl)-N-(2,4-difluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter