47475
Fmoc-Pro-OPfp
≥96.0%
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline pentafluorophenyl ester, Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
127-129 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)c(F)c1F
InChI
1S/C26H18F5NO4/c27-19-20(28)22(30)24(23(31)21(19)29)36-25(33)18-10-5-11-32(18)26(34)35-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2/t18-/m0/s1
CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.