Documenti fondamentali
47441
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-D-asparagine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.36
Beilstein:
8510210
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +11.9±1.5°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
~185 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m1/s1
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)