Documenti fondamentali
47429
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-(Fmoc-amino)-4-phenylbutyric acid, Fmoc-D-homophenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.45
Beilstein:
4847668
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c27-24(28)23(15-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m1/s1
CIHPCIUGLIZADU-HSZRJFAPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)