Documenti
474010
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
98%
Sinonimo/i:
(R)-3-Methoxy-1,2-propanediol cyclic carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +44°, neat
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. eboll.
105-106 °C/0.9 mmHg (lit.)
Densità
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O4/c1-7-2-4-3-8-5(6)9-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
DNSGQMOSYDHNHO-SCSAIBSYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup