Documenti fondamentali
471380
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-(2,5-Dihydrophenyl)glycine
98%
Sinonimo/i:
(R)-α-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid
Scegli un formato
5 G
20,80 €
20,80 €
Prezzo di listino41,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
20,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
20,80 €
Prezzo di listino41,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −154°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](C(O)=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C8H11NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,5,7H,3-4,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)