Documenti fondamentali
470201
Sigma-Aldrich
2-(Propylamino)ethanol
≥98%
Sinonimo/i:
N-Propylethanolamine
Scegli un formato
25 ML
171,00 €
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
171,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2NHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4415 (lit.)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCNCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-6-4-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
BCLSJHWBDUYDTR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Xue Liu et al.
Polymers, 12(11) (2020-10-30)
Thermoresponsive poly(2-(N-alkylacrylamide) ethyl acetate)s with different N-alkyl groups, including poly(2-(N-methylacrylamide) ethyl acetate) (PNMAAEA), poly(2-(N-ethylacrylamide) ethyl acetate) (PNEAAEA), and poly(2-(N-propylacrylamide) ethyl acetate) (PNPAAEA), as well as poly(N-acetoxylethylacrylamide) (PNAEAA), were synthesized by solution RAFT polymerization. Unexpectedly, it was found that there are
CO2 solubility and species distribution in aqueous solutions of 2-(isopropylamino) ethanol and its structural isomers.
Yamada H, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 17, 99-105 (2013)