Key Documents
470090
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3SC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
71-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
thioether
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(SC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid has trifluoromethylthio group. This group is useful for the preparation of new dyes, medicinal agents and novel heterocyclic systems.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Trifluoromethylthiocopper. A reagent for the introduction of the trifluoromethylthio group into aromatic nuclei.
Remy DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(9), 1644-1646 (1976)