469653
(R)-(+)-Mandelonitrile
97%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-α-Hydroxybenzeneacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +42°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. eboll.
170 °C (lit.)
Punto di fusione
28-30 °C (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H](C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H/t8-/m0/s1
NNICRUQPODTGRU-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?