469041
Hafnium(IV) trifluoromethanesulfonate hydrate
Sinonimo/i:
Hafnium(IV) triflate, Hf(OTf)4
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
core: hafnium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Hf](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4CHF3O3S.Hf/c4*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*(H,5,6,7);/q;;;;+4/p-4
BQYMOILRPDTPPJ-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
- Homogeneous methoxycarbonylation and hydrocarboxylation reactions of phenylacetylene
- Direct Friedel-Crafts reactions of chromene hemiacetals
- Aminomethylation reactions under Lewis acidic conditions
- Prins-type cyclization reactions
- Direct polycondensation of lactic acid
- Cationic benzylation reactions
- Chemoselective thioacetalization and transthioacetalization of carbonyl compounds
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.