Documenti fondamentali
468266
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,600, 60 wt. % in methacrylic acid/water
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H2[CH(CH3)C6H5)]3
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~1,600
contiene
150-250 ppm MEHQ as stabilizer
20% water
Concentrazione
60 wt. % in methacrylic acid/water
Indice di rifrazione
n20/D 1.462
Viscosità
150-175 cP(lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CC(c1ccccc1)c2cc(C(C)c3ccccc3)c(O)c(c2)C(C)c4ccccc4
Applicazioni
Copolymerizable surfactant and associative thickener in latex polymers.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)