Documenti
468258
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) behenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,500, 50 wt. % in methacrylic acid/water, contains 1000 ppm MEHQ as stabilizer, 25% water
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)n(CH2)21CH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~1,500
contiene
1000 ppm MEHQ as stabilizer
25% water
Concentrazione
50 wt. % in methacrylic acid/water
Indice di rifrazione
n20/D 1.431
pH
3-4
Viscosità
300 cP(25 °C)(lit.)
P. eboll.
95 °C
Densità
1.06 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Applicazioni
Copolymerizable surfactant and associative thickener in acrylic latexes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C