Key Documents
463914
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid hydrate
99.95% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
TiOSO4 · xH2SO4 · yH2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impurezze
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges