Documenti fondamentali
C42602
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
2-Piperidinoethyl chloride hydrochloride
Scegli un formato
100 G
59,90 €
59,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
59,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14ClN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.11
Beilstein:
3910268
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
59,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
230-232 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].ClCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H
VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Li-Na Zhu et al.
PloS one, 7(5), e35586-e35586 (2012-05-26)
The discovery of uncommon DNA structures and speculation about their potential functions in genes has brought attention to specific DNA structure recognition. G-quadruplexes are four-stranded nucleic acid structures formed by G-rich DNA (or RNA) sequences. G-rich sequences with a high
Eda Yuhana Ariffin et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(4) (2018-04-13)
A sensitive and selective optical DNA biosensor was developed for dengue virus detection based on novel square-planar piperidine side chain-functionalized N,N'-bis-4-(hydroxysalicylidene)-phenylenediamine-nickel(II), which was able to intercalate via nucleobase stacking within DNA and be functionalized as an optical DNA hybridization marker.