463019
Silicon tetrafluoride
electronic grade, ≥99.99%
Sinonimo/i:
Silicon(IV) fluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: silicon
Impurezze
<0.5 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Argon + oxygen (Ar + O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Methane (CH4)
<3 ppm Nitrogen (N2)
<50 ppm Hydrogen fluoride (HF)
P. eboll.
−86 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Temp. transizione
critical temperature −14.2 °C
Densità
3.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si/c1-5(2,3)4
ABTOQLMXBSRXSM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles