Documenti
46052
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethyl acetate
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2CCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.44
Beilstein:
1757888
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.457
Densità
1.401 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-3(8)9-2-4(5,6)7/h2H2,1H3
XHAXVDWUMCHTCY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2,2-Trichloroethyl acetate is used as acetyl donor in anhydrous, enzyme-catalyzed enantioselective acetylations.
Applicazioni
2,2,2-Trichloroethyl acetate may be used in the enzyme catalyzed synthesis of enantiomerically pure prostaglandin intermediate, (1S,4R)-(-)-4-hydroxy-2-cyclopentenyl acetate.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of (1S, 4R)-(-)-4-Hydroxy-2-cyclopentenyl Acetate by a Highly Enantioselective Enzyme-Catalyzed Transesterification in Organic Solvents
Theil F, et al.
Synthesis, 07, 540-541 (1988)
M.A. Djadchenko et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2001-2001 (1989)
F. Theil et al.
Synthesis, 540-540 (1988)
G. Carrea et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1057-1057 (1989)
M. Therisod et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 5638-5638 (1986)