Documenti fondamentali
163155
Sigma-Aldrich
Ethyl trichloroacetate
97%
Scegli un formato
100 G
101,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
101,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl3CCO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.44
Beilstein:
1761567
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
168 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
SJMLNDPIJZBEKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl trichloroacetate undergoes atom-transfer radical addition reaction with styrene catalyzed by the Ru-pentamethylcyclopentadienyl complexes[1].
Applicazioni
Ethyl trichloroacetate was used in the synthesis of dichlorocarbon precursor, phenyl(trichloromethyl)methyl[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
An Improved Synthesis of Phenyl (trichloro-methyl) mercury from Sodium Methoxide and Ethyl Trichloroacetate.
Schweizer EE and O'Neill GJ.
The Journal of Organic Chemistry, 28(3), 851-852 (1963)
Mariano A Fernández-Zúmel et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(43), 11601-11607 (2009-09-15)
Kinetic and spectroscopic analyses were performed to gain information about the mechanism of atom-transfer radical reactions catalyzed by the complexes [RuCl2Cp*(PPh3)] and [RuClCp*(PPh3)2] (Cp*=pentamethylcyclopentadienyl), in the presence and in the absence of the reducing agent magnesium. The reactions of styrene