Documenti fondamentali
459577
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
71-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
COc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)8-15-11(13-12)9-6-4-5-7-10(9)14-3/h4-7H,8H2,1-3H3
ZGDUNGBWVZKWGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline is an oxazoline derivative.
Applicazioni
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline may be used in the preparation 2-tert-butyl benzamides.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Directed lithiations: the effect of varying directing group orientation on competitive efficiencies for a series of tertiary amide, secondary amide, and alkoxide directed ortho lithiations.
Beak P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(23), 10628-10636 (1993)