Documenti fondamentali
459240
Sigma-Aldrich
Z-L-Methionine
97%
Sinonimo/i:
N-Carbobenzyloxy-L-methionine, Z-Met-OH
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.34
Beilstein:
2058696
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D −18.5°, c = 2.4 in 95% ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
66-70 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CSCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
FPKHNNQXKZMOJJ-NSHDSACASA-N
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)