45885
(+)-Cedryl acetate
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(3R,3aS,6R,7R,8aS)-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol-6-acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
>200 °C (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-7-13-15(3,4)14-10-17(11,13)9-8-16(14,5)19-12(2)18/h11,13-14H,6-10H2,1-5H3/t11-,13+,14-,16-,17+/m1/s1
HQKQRXZEXPXXIG-DTWJZALFSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)