Documenti fondamentali
457299
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diol, ethoxylated
average Mn ~2,200
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2CH2O)xCH2CF2O(CF2CF2O)y(CF2O)ZCF2CH2(OCH2CH2)xOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Attività specifica
~3 ethyl ether units/molecule
PM
average Mn ~2,200
Indice di rifrazione
n20/D 1.311 (lit.)
Viscosità
125 cSt(20 °C)(lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO.OC(O)(F)F.OCC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)