Vai a
18620
Atto 633
BioReagent, suitable for fluorescence
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
343,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0,1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto 633 is a red-emitting fluorescence label with strong absorption, high quantum yield (64%), high photostability, good water solubility, and very little triplet formation. This label is optimized for use with diode laser excitation at 633 nm and characterized by high photostability.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
729986851790077
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
18620
Atto 633
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
72998
Atto 594 azide
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
68517
Atto 633 azide
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
90077
Atto 633 DOPE
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥80.0% (HPCE)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)