Documenti fondamentali
457035
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
95%
Sinonimo/i:
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
106-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15)
OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
3-[4-(Trifluoromethyl) phenyl] propanoic acid.
Guan J-N, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(4), o844-o844 (2009)