Key Documents
456403
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26Br2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. eboll.
135 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densità
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C16H26Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h13H,2-12H2,1H3
ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conducting polymer precursor.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.