455997
Calcium oxalate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Calcium oxalate (1:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impurezze
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
Densità
2.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1O[Ca]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Ca/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
QXDMQSPYEZFLGF-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?