Documenti
455253
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
LIFKXWNFWIUMJT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Shaoyi Sun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(24), 7724-7734 (2013-11-12)
Endothelial lipase (EL) activity has been implicated in HDL metabolism and in atherosclerotic plaque development; inhibitors are proposed to be efficacious in the treatment of dyslipidemia related cardiovascular disease. We describe here the discovery of a novel class of anthranilic