45510
Ergotamine D-tartrate
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Saggio
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Punto di fusione
~195 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amide
carboxylic acid
ether
hydroxyl
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1C[C@@H](C=C2C1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)C7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CN9C[C@@H](C=C%10C9Cc%11c[nH]c%12cccc%10c%11%12)C(=O)N[C@]%13(C)O[C@@]%14(O)C%15CCCN%15C(=O)[C@H](Cc%16ccccc%16)N%14C%13=O
InChI
1S/2C33H35N5O5.C4H6O6/c2*1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*3-6,8-11,15,17,21,25-27,34,42H,7,12-14,16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*21-,25-,26+,27+,32-,33+;1-,2-/m111/s1
CJMJLDQKTOJACI-BGQAIRJTSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HTR1D(3352)
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?