Documenti fondamentali
453250
Sigma-Aldrich
3-Bromophenetole
97%
Sinonimo/i:
3-Bromophenyl ethyl ether
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
206 °C (lit.)
Densità
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CCOc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2H2,1H3
LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)