452556
Ethanol-OD
99 atom % D
Sinonimo/i:
Ethan(ol-d), Ethyl alcohol-OD
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
3.5-15 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.5000% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy.