Documenti fondamentali
452327
Sigma-Aldrich
Lithium iodide hydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium iodide hydrate
About This Item
Formula condensata:
LiI · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.85 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Indice di rifrazione
n20/D 1.955 (lit.)
Punto di fusione
73 °C (lit.)
Densità
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.