452289
Acido fosforico
≥85 wt. % in H2O, ≥99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.999% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
≥85 wt. % in H2O
P. eboll.
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- a medium for corrosion inhibition on mild steel
- an activating agent in the preparation of activated carbon
- enhancement of electrochemical performance of the substrates for energy devices
- in the development of polymeric membranes for proton exchange membrane (PEM) based fuel cells
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.