Documenti fondamentali
450251
Sigma-Aldrich
Hydrazine dihydrochloride
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
NH2NH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
solid
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Catalytic-spectrophotometric determination of molybdenum in plant and steel with nile red-hydrazine dihydrochloride reaction.
Ensafi AA.
Analytical Letters, 25(!2), 2339-2354 (1992)
Accelerated synthesis of 3, 5-disubstituted 4-amino-1, 2, 4-triazoles under microwave irradiation.
Bentiss F, et al.
Tetrahedron Letters, 41(10), 1539-1541 (2000)
Spectrophotometric method for determination of hydrazine.
Watt GW and Chrisp JD.
Analytical Chemistry, 24(12), 2006-2008 (1952)
Rapid synthesis of 2, 5-disubstituted 1, 3, 4-oxadiazoles under microwave irradiation.
Bentiss F, et al.
Synthetic Communications, 31(6), 935-938 (2001)
A silver colloid produced by reduction with hydrazine as support for highly sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy
Nickel U, et al.
Langmuir, 16(23), 9087-9091 (2000)