Documenti fondamentali
450219
Sigma-Aldrich
Silver hexafluorophosphate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Silver hexafluorophosphate (AgPF6 ), Silver(1+) hexafluorophosphate
Scegli un formato
1 G
47,70 €
5 G
139,00 €
47,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
47,70 €
5 G
139,00 €
About This Item
Formula condensata:
AgPF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
47,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
102 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Ag+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in the development of new catalyst systems for stereoselective addition of alcohols to alkynes.[1] Acidic catalyst for the synthesis of unsymmetrical sulfides[2] and vinyl fluorides.[3] Used to prepare silver 3,3′-dicyanodiphenylacetylene coordination networks for study of the effect of ligands on network structure toward the goal of engineering novel materials.[4]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemistry Letters (Jpn), 727-727 (1996)
Synthetic Communications, 22, 1461-1461 (1992)
Chemistry Letters (Jpn), 1-1 (1993)
Keith A. Hirsch et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2960-2968 (1997-07-02)
Coordination networks of 3,3'-dicyanodiphenylacetylene (3,3'-DCPA, 1) with silver(I) salts characterized by single-crystal X-ray analysis are described. Network topology is found to depend on both the counterion and solvent employed during crystallization. The conformation adopted by the ligand varies between planar