227927
Silver chloride
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 912 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Punto di fusione
455 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- In the preparation of 1,2,3-triazoles from alkynes and azides.
Silver chloride is also be used:
- As a precursor salt to synthesize silver nanoparticles.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3